Anionenaustauscher-Chromatographiesäulen, Serie IEC
Lieferant: Resonac
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
F6110011 F6118255
554-2853EA 1076 EUR InStock
554-2853 554-2857
Anionenaustauscher-Chromatographiesäulen, Serie IEC
Chromatographiesäulen
QA-825, DEAE-825: Geeignet für die Analyse von Verbindungen mit relativ hohem Molekulargewicht, wie z. B. Proteine, Peptide, DNA und RNA. Verwendbar in einem breiten pH-Bereich zwischen 2 und 12.
DEAE3N-4T: Nicht poröses Grundmaterial. Für die schnelle Analyse.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge