1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-dimethyldisilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS15280.1 SILS15280.5
SILNSILS15280.1EA 0 EUR InStock
SILNSILS15280.1 SILNSILS15280.5
1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-dimethyldisilan
1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-dimethyldisilan
Formel: C₂H₆Cl₄Si₂
MDL Number: MFCD00192469
CAS-Nummer: 4518-98-3
EINECS: 224-844-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge