Glutarimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
178098-25G 178098-5G
SIAL178098-25GEA 345 EUR InStock
SIAL178098-25G SIAL178098-5G
Glutarimid, Sigma-Aldrich®
Glutarimid
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113.12 g/mol
MDL Number: MFCD00006670
CAS-Nummer: 1121-89-7
EINECS: 214-340-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge