Cetyldimethylethylammoniumbromid 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
211871000 211875000
ACRO211871000EA 68.8 EUR InStock
ACRO211871000 ACRO211875000
Cetyldimethylethylammoniumbromid 99%
Cetyldimethylethylammoniumbromid
Formel: C₂₀H₄₄BrN
Melting Pt: 190 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011774
CAS-Nummer: 124-03-8
EINECS: 204-672-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge