1-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7658-5G OS-7658-25G OS-7658-100G
COBBOS-7658-5GEA 26.2 EUR InStock
COBBOS-7658-5G COBBOS-7658-25G COBBOS-7658-100G
1-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56 g/mol
MDL Number: MFCD00040953
CAS-Nummer: 461-81-4
EINECS: 207-315-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge