Octaethylenglycolmonododecylether (C12 E8), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P8925-1G P8925-5G
SIALP8925-1GEA 324 EUR InStock
SIALP8925-1G SIALP8925-5G
Octaethylenglycolmonododecylether (C12 E8), Sigma-Aldrich®
Octaethylenglycolmonododecylether (C12 E8)
Formel: C₂₈H₅₈O₉
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00043234
CAS-Nummer: 3055-98-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge