Nonaethylenglycolmonododecylether (C12E9), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9641-100G P9641-50G
SIALP9641-100GEA 316 EUR InStock
SIALP9641-100G SIALP9641-50G
Nonaethylenglycolmonododecylether (C12E9), Sigma-Aldrich®
Nonaethylenglycolmonododecylether (C12 E9)
Formel: C₃₀H₆₂O₁₀
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043375
CAS-Nummer: 3055-99-0
EINECS: 221-284-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge