Hydroxyethylcellulose zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22068.0100 8.22068.0500
8.22068.0100EA 35.3 EUR InStock
8.22068.0100 8.22068.0500
Hydroxyethylcellulose zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hydroxyethylcellulose
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00072770
CAS-Nummer: 9004-62-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (cellulose ether) ≥92%
Bulk Density 350 kg/m3
pH (10 g/l, H₂O, 20 °C) neutral
Ignition Point >360 °C
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge