Hydroxyethylcellulose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
434981-1KG 434981-250G
SIAL434981-1KGEA 227 EUR InStock
SIAL434981-1KG SIAL434981-250G
Hydroxyethylcellulose, Sigma-Aldrich®
Hydroxyethylcellulose
MDL Number: MFCD00072770
CAS-Nummer: 9004-62-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge