Hydroxyethylcellulose, 145 mPa.s (1% in H₂0, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09368-100G 09368-500G
SIAL09368-100GEA 27.6 EUR InStock
SIAL09368-100G SIAL09368-500G
Hydroxyethylcellulose, 145 mPa.s (1% in H₂0, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Hydroxyethylcellulose
MDL Number: MFCD00072770
CAS-Nummer: 9004-62-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge