2,2,2-Trifluor-N-phenylacetamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010745-1G 010745-5G
FLUO010745-1GEA 51.6 EUR InStock
FLUO010745-1G FLUO010745-5G
2,2,2-Trifluor-N-phenylacetamid
2,2,2-Trifluor-N-phenylacetamid
Formel: C₈H₆F₃NO
MDL Number: MFCD00196027
CAS-Nummer: 404-24-0
EINECS: 206-965-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge