2-Desoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D6134-1G D6134-250MG D6134-25G D6134-5G
SIALD6134-1GEA 128 EUR InStock
SIALD6134-1G SIALD6134-250MG SIALD6134-25G SIALD6134-5G
2-Desoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
2-Deoxy-D-glucose
Formel: C₆H₁₂O₅
MW: 164.16 g/mol
MDL Number: MFCD00151328
CAS-Nummer: 154-17-6
EINECS: 205-823-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge