Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kresolrot ≥83% Indikator, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


32653-25GEA 153.95 EUR InStock
32653-25G
Kresolrot ≥83% Indikator, Fluka™
Kresolrot


Formel: C₂₁H₁₈O₅S
MW: 382,43 g/mol
Dichte: 0,998 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005878
CAS-Nummer: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (HPLC) Min. 83 %
Loss on drying Max. 5 %
Change range (pH 0.5-2.5) complying
Change range (pH 6.5-8.5) complying

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge