β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
N1636-25MG N1636-100MG N1636-250MG N1636-1G
SIALN1636-25MGEA 81.3 EUR InStock
SIALN1636-25MG SIALN1636-100MG SIALN1636-250MG SIALN1636-1G
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat, Sigma-Aldrich®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂·H₂O
MDL Number: MFCD00036253
CAS-Nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..