Trichloressigsäure 25% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
21189.2700 21189.3700 21189.5300
KRAF21189.2700EA 97.9 EUR InStock
KRAF21189.2700 KRAF21189.3700 KRAF21189.5300
Trichloressigsäure 25% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Siedepunkt: 196
Melting Pt: 54…56 °C
Dichte: ≤1.07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 113
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b509abad2aaf1efc2ba16dc8bb4a6d861917d151&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge