1-Chlor-2,3,4-trifluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008813-1G 008813-5G
FLUO008813-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008813-1G FLUO008813-5G
1-Chlor-2,3,4-trifluorbenzol
1-Chloro-2,3,4-trifluorobenzene
Formel: C₆H₂ClF₃
MW: 166.5300 g/mol
MDL Number: MFCD00042222
CAS-Nummer: 36556-42-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge