Lithiumethanolat 1 mol/l in Ethanol, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
380171000 380178000
380171000.EA 83 EUR InStock
380171000. 380178000.
Lithiumethanolat 1 mol/l in Ethanol, AcroSeal®
Lithiumethanolat
Formel: C₂H₅LiO
Dichte: 0,82 g/cm³
Flash-Pt: 9 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050493
CAS-Nummer: 2388-07-0
UN: 3274
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to orange Solution
Strength 0.90 to 1.10 M
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge