(3,3,3-Trifluorpropyl)dimethoxymethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS17775.5 SILS17775.25
SILNSILS17775.5EA 0 EUR InStock
SILNSILS17775.5 SILNSILS17775.25
(3,3,3-Trifluorpropyl)dimethoxymethylsilan
(3,3,3-Trifluorpropyl)dimethoxymethylsilan
Formel: C₆H₁₃F₃O₂Si
MDL Number: MFCD00053175
CAS-Nummer: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge