(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011666-100G 011666-25G
FLUO011666-100GEA 90.9 EUR InStock
FLUO011666-100G FLUO011666-25G
(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure
(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure
Formel: C₂₀H₁₈O₈
MDL Number: MFCD00008552
CAS-Nummer: 32634-68-7
EINECS: 251-132-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge