Diphenylphosphinsäurechlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
212960100 212960500
ACRO212960100EA 58.5 EUR InStock
ACRO212960100 ACRO212960500
Diphenylphosphinsäurechlorid 98%
Diphenylphosphinsäurechlorid
Formel: C₁₂H₁₀ClOP
Siedepunkt: 222 °C (16 mmHg)
Flash-Pt: 26 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002077
CAS-Nummer: 1499-21-4
EINECS: 216-107-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge