6-Chlor-2-fluorpurin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009088-100MG 009088-500MG 009088-1G 009088-5G
FLUO009088-100MGEA 0 EUR InStock
FLUO009088-100MG FLUO009088-500MG FLUO009088-1G FLUO009088-5G
6-Chlor-2-fluorpurin
6-Chloro-2-fluoropurine
Formel: C₅H₂ClFN₄
MDL Number: MFCD02183557
CAS-Nummer: 1651-29-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge