5-Brom-2-(dimethylamino)pyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-8093-5G OT-8093-25G OT-8093-1G
COBBOT-8093-5GEA 111 EUR InStock
COBBOT-8093-5G COBBOT-8093-25G COBBOT-8093-1G
5-Brom-2-(dimethylamino)pyrimidin
5-Bromo-2-(dimethylamino)pyrimidine
Formel: C₆H₈BrN₃
MW: 202.0500 g/mol
MDL Number: MFCD07368228
CAS-Nummer: 38696-21-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge