5-Brom-2-(propylthio)pyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1277-1G PY-1277-5G
COBBPY-1277-1GEA 98.3 EUR InStock
COBBPY-1277-1G COBBPY-1277-5G
5-Brom-2-(propylthio)pyrimidin
5-Bromo-2-(propylthio)pyrimidine
Formel: C₇H₉BrN₂S
MDL Number: MFCD13195791
CAS-Nummer: 1199773-23-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge