Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
29295.01 29295.02
SERA29295.01EA 0 EUR InStock
SERA29295.01 SERA29295.02
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Formel: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151094
CAS-Nummer: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge