Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E0774-100G E0774-25G E0774-5G
SIALE0774-100GEA 1920 EUR InStock
SIALE0774-100G SIALE0774-25G SIALE0774-5G
Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Erythromycin
Formel: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733.95 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084654
CAS-Nummer: 114-07-8
EINECS: 204-040-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge