Creatin (N-Amidinosarkosin), wasserfrei 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17477.14 A17477.22
A17477.14EA 43.5 EUR InStock
A17477.14 A17477.22
Creatin (N-Amidinosarkosin), wasserfrei 98%
Creatin (N-Amidinosarkosin)
Purity: 98% CAS No.: 57-00-1 Molecular Formula: C4H9N3O2 Formula Weight: 131.13 Physical Form: Powder Density: 1.33 Appearance: White Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 907175 Merck Reference: 14,2568 MDL No.: MFCD00004282
Formel: C₄H₉N₃O₂
Melting Pt: ∼ 290 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,33
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004282
CAS-Nummer: 57-00-1
EINECS: 200-306-6
Merck Index: 14,2568
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge