Creatin (N-Amidinosarkosin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C0780-100G C0780-10MG C0780-500G C0780-50G
SIALC0780-100GEA 244 EUR InStock
SIALC0780-100G SIALC0780-10MG SIALC0780-500G SIALC0780-50G
Creatin (N-Amidinosarkosin), Sigma-Aldrich®
Creatin (N-Amidinosarkosin)
Formel: C₄H₉N₃O₂
MDL Number: MFCD00004282
CAS-Nummer: 57-00-1
EINECS: 200-306-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge