N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS11050.5 SILS11050.25 SILS11050.100
SILNSILS11050.5EA 0 EUR InStock
SILNSILS11050.5 SILNSILS11050.25 SILNSILS11050.100
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
Formel: C₉H₁₈F₃NOSi
MDL Number: MFCD00009671
CAS-Nummer: 77377-52-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge