N,N'-Diphenylbenzidin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
117210050 117210100 117210500
ACRO117210050EA 49.8 EUR InStock
ACRO117210050 ACRO117210100 ACRO117210500
N,N'-Diphenylbenzidin 97%
N,N'-Diphenylbenzidin
Formel: C₂₄H₂₀N₂
MW: 336.44 g/mol
Melting Pt: 246…250 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003016
CAS-Nummer: 531-91-9
EINECS: 208-521-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 246 to 250 °C
HPLC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤1000 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)
Insoluble matter ≤0.01 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..