4-Nitrochinolin-N-oxid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
JFD03905.250 JFD03905.1
CHMPJFD03905.250EA 0 EUR InStock
CHMPJFD03905.250 MAYBJFD03905.1
4-Nitrochinolin-N-oxid
4-Nitrochinolin-N-oxid
Formel: C₉H₆N₂O₃
MW: 190.1555 g/mol
MDL Number: MFCD00006738
CAS-Nummer: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge