2'-Deoxyguanosine hydrate ≥99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
854999-100MG 854999-1G
SIAL854999-100MGEA 76.1 EUR InStock
SIAL854999-100MG SIAL854999-1G
2'-Deoxyguanosine hydrate ≥99%, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyguanosine hydrate
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄·xH₂O
MW: 267.24 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00150760
CAS-Nummer: 961-07-9
EINECS: 213-505-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge