Puromycin Dihydrochlorid
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
33835.01 33835.02 33835.03
SERA33835.01EA 50.9 EUR InStock
SERA33835.01 SERA33835.02 SERA33835.03
Puromycin Dihydrochlorid
Puromycin Dihydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012691
CAS-Nummer: 58-58-2
EINECS: 200-387-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge