Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
01897-1G 01897-250MG
SIAL01897-1GEA 111 EUR InStock
SIAL01897-1G SIAL01897-250MG
Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz), Sigma-Aldrich®
Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz)
Formel: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂
MW: 471.167 g/mol
MDL Number: MFCD00066635
CAS-Nummer: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge