2',3'-Didesoxycytidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D5782-100MG D5782-250MG D5782-500MG
SIALD5782-100MGEA 377 EUR InStock
SIALD5782-100MG SIALD5782-250MG SIALD5782-500MG
2',3'-Didesoxycytidin, Sigma-Aldrich®
2',3'-Didesoxycytidin
Formel: C₉H₁₃N₃O₃
MDL Number: MFCD00012188
CAS-Nummer: 7481-89-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge