(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure Monohydrat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011667-100G 011667-25G
FLUO011667-100GEA 130 EUR InStock
FLUO011667-100G FLUO011667-25G
(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure Monohydrat
(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure Monohydrat
Formel: C₂₀H₁₈O₈·1H₂O
MDL Number: MFCD00149567
CAS-Nummer: 71607-31-3
EINECS: 251-132-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge