n-Undecyl-β-D-maltosid
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
52693-1 52693-2
BMOL52693-1EA 0 EUR InStock
BMOL52693-1 BMOL52693-2
n-Undecyl-β-D-maltosid
n-Undecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₃H₄₄O₁₁
CAS-Nummer: 170552-39-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge