3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T8768-100MG T8768-1G T8768-5G
SIALT8768-100MGEA 27.1 EUR InStock
SIALT8768-100MG SIALT8768-1G SIALT8768-5G
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid Hydrat
Formel: C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O
MW: 313.27 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00150104
CAS-Nummer: 207738-08-7
EINECS: 264-769-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge