EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure) 99% für die Biochemie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
172601000 172605000
ACRO172601000EA 76.4 EUR InStock
ACRO172601000 ACRO172605000
EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure) 99% für die Biochemie
EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure)
Formel: C₉H₂₀N₂O₄S
MDL Number: MFCD00006160
CAS-Nummer: 16052-06-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.1
pH 5 to 6 (10 % w/v at 20°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge