, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
E0276-100G E0276-500G
SIALE0276-100GEA 201 EUR InStock
SIALE0276-100G SIALE0276-500G
, Sigma-Aldrich®
EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure)
Formel: C₉H₂₀N₂O₄S
MDL Number: MFCD00006160
CAS-Nummer: 16052-06-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge