Chlorpentamethyldisilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS04440.5 SILS04440.25
SILNSILS04440.5EA 0 EUR InStock
SILNSILS04440.5 SILNSILS04440.25
Chlorpentamethyldisilan
Chloropentamethyldisilane
Formel: C₅H₁₅ClSi₂
MDL Number: MFCD00456692
CAS-Nummer: 1560-28-7
EINECS: 216-330-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge