N,N-Dimethylaminopentamethyldisilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS06885.5 SILS06885.25 SILS06885.100
SILNSILS06885.5EA 0 EUR InStock
SILNSILS06885.5 SILNSILS06885.25 SILNSILS06885.100
N,N-Dimethylaminopentamethyldisilan
N,N-Dimethylaminopentamethyldisilan
Formel: C₇H₂₁NSi₂
CAS-Nummer: 26798-98-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge