Allyltriphenylphosphoniumchlorid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16012.14 A16012.22 A16012.36
A16012.14EA 41.5 EUR InStock
A16012.14 A16012.22 A16012.36
Allyltriphenylphosphoniumchlorid ≥99%
Allyltriphenylphosphoniumchlorid
Purity: 99% CAS No.: 18480-23-4 Molecular Formula: C21H20ClP Formula Weight: 338.82 Melting Point: 230-232° MDL No.: MFCD00031542
Formel: C₂₁H₂₀ClP
Melting Pt: 230…232 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031542
CAS-Nummer: 18480-23-4
EINECS: 242-368-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge