Zubehör für Becher, flache Form, PTFE, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H927-14 H927-06 H927-08 H927-13 H927-11 H927-09 H927-07 H927-05 H927-04 H927-03 H927-15
BOHLH927-14EA 121 EUR InStock
BOHLH927-14 BOHLH927-06 BOHLH927-08 BOHLH927-13 BOHLH927-11 BOHLH927-09 BOHLH927-07 BOHLH927-05 BOHLH927-04 BOHLH927-03 BOHLH927-15
Zubehör für Becher, flache Form, PTFE, BOLA
Becher
PTFE, weiß.
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit Temperaturbeständig von -200 bis +250 °C
Deckel mit Zentrierrand.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge