Messkolben, Klasse B, weiße Markierungen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
42089092 42094068
HECH42089092EA 78.5 EUR InStock
HECH42089092 HECH42094068
Messkolben, Klasse B, weiße Markierungen
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Höhere Genauigkeit als Standard Klasse B, Toleranz: Das1,5-fache der offiziellen Toleranz der Klasse A
  • Auf Einguss justiert (Markierung ‚In‘)
*Weithals
Zertifizierungen: Gemäß DIN EN ISO 1042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge