Röhrchen mit Klappdeckel für die Milchleistungsprüfung
Lieferant: Capitol Europe
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CAPI03028071SHBPCNEA 239 EUR InStock
CAPI03028071SHBPCN
Röhrchen mit Klappdeckel für die Milchleistungsprüfung
Vials
PP, durchscheinend. Aseptische Probenröhrchen zum Einmalgebrauch zur vor-Ort-Probenahme von Kuhmilch für die Mastitis-Untersuchung und zur DHIA-Qualitätskontrolle. Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
  • Gefertigt in einem Reinraum
  • Proprietäres „Guss und Verschluss“-Verfahren
  • Lieferbar mit Bronopol- und Barcode-Etikett
Zertifizierungen: Erfüllt die CE-Norm Nr. 1935/2004
Verpackung: Ein Etikett auf jedem Karton gibt die Chargennummer und das Produktionsdatum an und gewährleistet die Rückführbarkeit.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge