6-Methylycumarin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB00764.1 SB00764.10 SB00764.50
MAYBSB00764.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB00764.1 MAYBSB00764.10 MAYBSB00764.50
6-Methylycumarin
6-Methylycumarin
Formel: C₁₀H₈O₂
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 72…74 °C
MDL Number: MFCD00006875
CAS-Nummer: 92-48-8
EINECS: 202-158-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge