3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropoxy)propen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007156-5G 007156-25G
FLUO007156-5GEA 186 EUR InStock
FLUO007156-5G FLUO007156-25G
3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropoxy)propen
3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropoxy)propene
Formel: C₆H₆F₆O
Siedepunkt: 86…89 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,305 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00043795
CAS-Nummer: 59158-81-5
EINECS: 261-635-9
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge