Diallyltrisulfid
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10012577-25 10012577-100 10012577-250
CAYM10012577-25EA 52 EUR InStock
CAYM10012577-25 CAYM10012577-100 CAYM10012577-250
Diallyltrisulfid
Diallyltrisulfid
Formel: C₆H₁₀S₃
CAS-Nummer: 2050-87-5
EINECS: 218-107-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge