Cerotinsäure
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
13354-50 13354-100 13354-250
CAYM13354-50EA 83 EUR InStock
CAYM13354-50 CAYM13354-100 CAYM13354-250
Cerotinsäure
Cerotinsäure
Formel: C₂₆H₅₂O₂
MW: 396.7 g/mol
Siedepunkt: 419
Melting Pt: 76…77 °C
Dichte: 0.8198 g/cm³ (100 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002811
CAS-Nummer: 506-46-7
EINECS: 208-040-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..