Lignocerinsäure
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
13353-50 13353-100 13353-250 13353-500
CAYM13353-50EA 24 EUR InStock
CAYM13353-50 CAYM13353-100 CAYM13353-250 CAYM13353-500
Lignocerinsäure
Lignocerinsäure
Formel: C₂₄H₄₈O₂
MW: 368.64 g/mol
Siedepunkt: 406
Melting Pt: 87
Dichte: 0.8207 g/cm³ (100 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002810
CAS-Nummer: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 13,05509
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..